Läs mer
Svavelfri natriumstandard: Na @ 1000 μg/g i kolväteolja
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium |
| CAS | 7440-23-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Sodium |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | Na |
| För användning med (utrustning) | AA, ICP ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering |
| Synonym | Natrium, Sodio, Sodium metal; |
| InChI formel | InChI=1 S/Na |
| Lösningstyp | Enda lösning |
| LEDER | [Na] |
| Visa mer |