Läs mer
Svavelfri standard 1604: Ca @ 5000; Mg, Mo, P, Zn @ 1600 μg/g i 75 cSt olja
Produktkod. 30325500
Change view
Kvantitet:
400 g
Förpackningsstorlek:
400g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30325500 400 g 400g
1 options
Produktkod. 30325500 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGJET1604400G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium∣Magnesium∣Molybdenum∣Phosphorus∣Zinc
CAS 7440-70-2, 7439-95-4, 7439-98-7, 7723-14-0, 7440-66-6
Analyt- eller komponentnamn Calcium∣Magnesium∣Molybdenum∣Phosphorus∣Zinc
Frakt skick Rumstemperatur
Lösningstyp Blandning
Element Multi-element
Lösningsmedel eller matris 75 cSt olja
Industry Type Industriell kvalitetskontroll
Kvantitet 400 g
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Magnesium 1600 μg/g∣Molybdenum 1600 μg/g∣Phosphorus 1600 μg/g∣Zinc 1600 μg/g∣Calcium 5000 μg/g