Läs mer
Svavelfritt strontiumkoncentrat: Sr @ cirka 9 viktprocent i kolväten, VHG™
Produktkod. 30003063
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30003063 25 g
30003164 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30003063 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGROSFSR925G
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Svavelfritt strontiumkoncentrat: Sr @ cirka 9 viktprocent i kolväten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Strontium
CAS 7440-24-6
Metoder XRF
Analyt- eller komponentnamn Strontium
Molekylformel Sr
Synonym Sr
InChI formel InChI=1S/Sr
LEDER [Sr]
IUPAC-namn strontium
Lösningsmedel eller matris Hydrocarbon Oil
Molekylvikt (g/mol) 87.62
Kvantitet 25 g
Formel vikt 87.906 g/mol