Läs mer
Svavelfritt yttriumkoncentrat: Y @ cirka 1 viktprocent i kolväten, VHG™
Produktkod. 30003173
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30003173 100 g
1 options
Produktkod. 30003173 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGROSFY2100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-01-2027
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Svavelfritt yttriumkoncentrat: Y @ cirka 1 viktprocent i kolväten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Yttrium
CAS 7440-65-5
Metoder XRF
Analyt- eller komponentnamn Yttrium
Molekylformel Y
Synonym Y
InChI formel InChI=1S/Y
LEDER [Y]
IUPAC-namn yttrium
Lösningsmedel eller matris Kolväteolja
Molekylvikt (g/mol) 88.906
Kvantitet 100 g
Formel vikt 88,906 g/mol