Läs mer
Svavelfritt yttriumstandard: Y @ 1000 μg/g i kolväteolja, VHG™
Beskrivning
Svavelfritt yttriumstandard: Y @ 1000 μg/g i kolväteolja
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Yttrium |
| CAS | 7440-65-5 |
| Metoder | XRF |
| Analyt- eller komponentnamn | Yttrium |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | Y |
| Synonym | Y |
| InChI formel | InChI=1S/Y |
| LEDER | [Y] |
| IUPAC-namn | yttrium |
| Visa mer |