Läs mer
Svavelfri yttriumstandard: Y @ 5000 μg/g i kolväteolja, VHG™
Produktkod. 17961386
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
17961386 50 g
1 options
Produktkod. 17961386 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGOSFY5000A50G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Svavelfri yttriumstandard: Y @ 5000 μg/g i kolväteolja
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Yttrium
CAS 7440-65-5
Metoder XRF
Analyt- eller komponentnamn Yttrium
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel Y
Synonym Y
InChI formel InChI=1S/Y
LEDER [Y]
IUPAC-namn yttrium
Lösningsmedel eller matris 20 cSt kolväteolja
Molekylvikt (g/mol) 88.906
Kvantitet 50 g
Formel vikt 88,906 g/mol