missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Svavelfritt zinkkoncentrat: Zn @ cirka 18 viktprocent i kolväten, VHG™

Produktkod. 30003197
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30003197 25 g
30003193 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30003197 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGROSFZN1825G
 Begränsad artikel

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar

Svavelfritt zinkkoncentrat: Zn @ cirka 18 viktprocent i kolväten
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Zinc
CAS 7440-66-6
Metoder XRF
Analyt- eller komponentnamn Zinc
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel Zn
Synonym Zinc powder, Cinc, Merrillite
InChI formel InChI=1S/Zn
LEDER [Zn]
IUPAC-namn Zink
Lösningsmedel eller matris Kolväteolja
Molekylvikt (g/mol) 65.41
Kvantitet 25 g
Formel vikt 63,9291 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.