Läs mer
Svavel, MP Biomedicals™
Produktkod. 11451746 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11451746 50 g 50g
1 options
Produktkod. 11451746 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0520760450
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Oorganisk förening, olöslig i vatten
Blekgult kristallint fast ämne. Tillämpningar inkluderar kromatografi, analytiska och miljömässiga standarder, materialvetenskap och bekämpningsmedel.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfur
CAS 7704-34-9
Kvantitet 50 g
Molekylformel S
MDL-nummer MFCD00085316
Synonym polymeric, lac, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot
InChI-nyckel NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
LEDER [S]
IUPAC-namn svavel
Molekylvikt (g/mol) 32.06
PubChem CID 5362487
ChEBI CHEBI:26833
Formel vikt 32.07
Visa mer Visa mindre
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.