Läs mer
Svavel- och kvävestandard: S @ 0, 1, 5, 10, 15, 20 ng/μl och N @ 0, 1, 5, 20, 35, 50 ng/μl i isooktan
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Nitrogen∣Sulfur |
| CAS | 7727-37-9, 7704-34-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Nitrogen∣Sulfur |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Lösningstyp | Blandning |
| Element | Multi-element |
| Lösningsmedel eller matris | Isooktan |
| Industry Type | Petrokemisk testning |
| Kvantitet | Set (6) |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Sulfur 0, 1, 5, 10, 15, 20 ng/μL∣Nitrogen 0, 1, 5, 20, 35, 50 ng/μL |