Läs mer
Svavel- och kvävestandard: S @ 0, 1, 5, 10, 15, 20 ng/μl och N @ 0, 1, 5, 20, 35, 50 ng/μl i isooctan, VHG™
Beskrivning
Svavel- och kvävestandard: S @ 0, 1, 5, 10, 15, 20 ng/μl och N @ 0, 1, 5, 20, 35, 50 ng/μl i isooktan
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nitrogen/Sulfur |
| CAS | 7727-37-9, 7704-34-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Nitrogen/Sulfur |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Lösningsmedel eller matris | Isooktan |
| Kvantitet | 6 x 2 ml |