Läs mer
Svavelolja standard i #2 dieselbränsle, 1000 μg/g, set, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 15246326 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
8 x 125 mL
Förpackning:
Trippelurlakad LDPE-flaska
Förpackningsstorlek:
Paket med 8
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15246326 8 x 125 mL Trippelurlakad LDPE-flaska Paket med 8
1 options
Produktkod. 15246326 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer SDFSSET
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
Svavelolja standardset i #2 dieselbränsle. ISO Guide 34 Certifierad, NIST Spårbara certifierade referensmaterial. Levereras med omfattande analyscertifikat.
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
  • Standardset för svavelolja
  • För användning med ultralåg svavelhalt
  • Inkluderar svavelstandarder i #2 dieselolja i koncentrationer av 5, 10, 15, 20, 25, 50 och 100μ g/g
  • Inkluderar även Sulphur Blank
Certifikat
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfur Oil Standards in #2 Diesel Fuel
Namnnotering For Diesel Fuel Analysis
Fysisk form Vätska
Kvantitet 8 x 125 mL
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Set of 8 Sulfur in #2 Diesel Fuel Standards
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Fuels, diesel, No 2
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning