Läs mer
Svavelolja Standard i nr 2 dieselbränsle, 1000 g/μg, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 11420329 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11420329 100 ml 100g
1 options
Produktkod. 11420329 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer SDFS1000Y
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
S1000 μg/g
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfur Oil Standard in #2 Diesel Fuel
Namnnotering For Diesel Fuel Analysis
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
Analyt- eller komponentnamn Sulphur
För användning med (utrustning) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Typ Certified Reference Material
Element Sulphur
Lösningsmedel eller matris #2 Diesel Fuel
Industry Type Petrochemical Testing
Kvantitet 100 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1000μg/g
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sulfur Oil Standard in 2 Diesel Fuel
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Fuels, diesel, No 2
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning