Läs mer
Svavelolja standard i #2 dieselbränsle, 75 g/μg, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 15236326 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackning:
Trippelurlakad LDPE-flaska
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15236326 100 mL Trippelurlakad LDPE-flaska 100g
1 options
Produktkod. 15236326 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer SDFS75Y
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
S75 μg/g
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfur Oil Standard in #2 Diesel Fuel
Namnnotering For Diesel Fuel Analysis
CAS 544-40-1, 68476-34-6
CAS Max % 99.99, 0.01
Fysisk form Vätska
Kvantitet 100 mL
Molekylformel C8H18S
MDL-nummer MFCD00009468
Synonym dibutyl sulfide, butyl sulfide, n-butyl sulfide, butylthiobutane, di-n-butyl sulfide, butane, 1,1'-thiobis, butyl monosulfide, dibutyl thioether, thiononane-5, n-dibutyl sulfide
InChI-nyckel HTIRHQRTDBPHNZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCSCCCC
IUPAC-namn 1-butylsulfanylbutan
Molekylvikt (g/mol) 146.29
PubChem CID 11002
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 75μg/g
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sulfur Oil Standard in 2 Diesel Fuel
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Fuels, diesel, No 2
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning