Läs mer
Svavelolja Standard i nr 2 dieselbränsle, 750 g/μg, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 11480329 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11480329 100 mL 100g
1 options
Produktkod. 11480329 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer SDFS750Y
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
S750 μg/g
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfur Oil Standard in #2 Diesel Fuel
Namnnotering För dieselbränsleanalys
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
CAS 544-40-1, 68476-34-6
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Upp till 68 element skannas med funna värden för ICP och ICP-MS-standarder. Det funna värdet av spårmetalliska föroreningar rapporteras på analyscertifikatet.
CAS Max % 99.92, 0.08
Analyt- eller komponentnamn Sulphur
Molekylformel C8H18S
MDL-nummer MFCD00009468
För användning med (utrustning) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel HTIRHQRTDBPHNZ-UHFFFAOYSA-N
Typ Certifierat referensmaterial
LEDER CCCCSCCCC
Element Svavel
IUPAC-namn 1-(butylsulfanyl)butan
Lösningsmedel eller matris #2 Dieselbränsle
Industry Type Petrokemisk testning
Molekylvikt (g/mol) 146.29
PubChem CID 11002
Kvantitet 100 mL
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 750μg/g
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sulfur Oil Standard in 2 Diesel Fuel
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Fuels, diesel, No 2
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning