Läs mer
Svaveloljestandarder för dieselbränsleanalys, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 16381186 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Koncentration:
10 μg/g
100 μg/g
1000 μg/g
200 μg/g
25 μg/g
300 μg/g
5 μg/g
50 μg/g
75 μg/g
750 μg/g
Förpackningsstorlek:
100g
100ml
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Koncentration Förpackningsstorlek
16381186 300 μg/g -
11955094 5 μg/g 100g
11915094 10 μg/g 100g
11945094 25 μg/g 100g
16371186 50 μg/g -
11965094 75 μg/g 100g
16351186 100 μg/g -
15688285 200 μg/g 100ml
16341186 750 μg/g -
16361186 1000 μg/g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 16381186 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer DSS8CY
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1405.00 SEK
    1238.23 SEK / 100ml
    Save 166.77 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
S300 μg/g
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Kemiska identifierare
CAS 7704-34-9 , 8042-47-5
Molekylformel S
Molekylvikt (g/mol) 32.06
MDL-nummer MFCD00085316
InChI-nyckel NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5362487
ChEBI CHEBI:26833
IUPAC-namn svavel
LEDER [S]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfur Oil Standard in Base Oil
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
CAS Min % 0.0, 99.99
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Upp till 68 element skannas med funna värden för ICP och ICP-MS-standarder. Det funna värdet av spårmetalliska föroreningar rapporteras på analyscertifikatet.
CAS Max % 0.0, 99.99
Fysisk form Fast
Koncentration 300 μg/g
För användning med (utrustning) AA, ICP ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
Typ Certifierat referensmaterial
Lösningsmedel eller matris Basolja 20
Industry Type Petrokemisk testning
Kvantitet 100 mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sulfur Oil Standard in Base OIl 20
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Mineral Oil
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning