Läs mer
Svavelpulver, -325 mesh, 99,5 %
Produktkod. 11350398
Change view
Kvantitet:
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11350398 500 g 500g
11340398 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11350398 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043766.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7704-34-9 | S | 32,06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7704-34-9
Molekylformel S
Molekylvikt (g/mol) 32.06
MDL-nummer MFCD00085316
InChI-nyckel NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym polymeric, lac, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot
PubChem CID 5362487
ChEBI CHEBI:26833
IUPAC-namn svavel
LEDER [S]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulphur
Färg Gult
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 99.5%
Odör Svag
Utseende Blekgult pulver
Densitet 2,07 g/cm3
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sulphur powder
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphur
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.