Läs mer
Sulfur, purum p.a., ≥99.5% (T), Honeywell™ Fluka™
Produktkod. 15627320 Handla allt Solstice Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackning:
Poly bottle
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15627320 1 kg Poly bottle 1kg
1 options
Produktkod. 15627320 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 846831KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Purum p.a.,≥99.5% (T)
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfur
CAS 7704-34-9
Kvantitet 1 kg
Molekylformel S
MDL-nummer MFCD00085316
UN-nummer UN1350
Flampunkt 207°C (404.6°F)
Synonym polymeric, lac, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot
InChI-nyckel NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
LEDER [S]
IUPAC-namn sulfur
Molekylvikt (g/mol) 32.06
PubChem CID 5362487
ChEBI CHEBI:26833
Formel vikt 32.07g/mol
Procent renhet ≥99.5% (T)
Tändpunkt 450°F
Förpackning Poly bottle
Ångtryck 10mmHg (246°C), 1mmHg (183.8°C)
Densitet Vapor Density: 8.9 (vs air)