Läs mer
Sulfur, Reagent grade, Purified by sublimation, Honeywell™
Handla allt Solstice Research Chemicals ProdukterBeskrivning
- ≥95% for general laboratory use.
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 445°C |
| Kemiskt namn eller material | Sulfur |
| Smältpunkt | 120°C |
| Namnnotering | Purified by sublimation |
| Färg | Yellow |
| Fysisk form | Powder |
| Kvantitet | 500 g |
| UN-nummer | UN1350 |
| Flampunkt | 207°C (404.6°F) |
| Formel vikt | 32.07g/mol |
| Visa mer |