Läs mer
Svavel - S @ 4,00 viktprocent i restolja, 500 ml
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sulfur |
| CAS | 7704-34-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Sulfur |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | S |
| För användning med (utrustning) | AA, ICP ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering |
| Synonym | Sulfur, Schwefel, Agri-Sul, Alphagran S 80, Asulfa-Supra, Tiger 90 J |
| InChI formel | InChI=1 S/S |
| Lösningstyp | Enda lösning |
| LEDER | [S] |
| Visa mer |