Läs mer
Sulfur - S @ 4% in Residual Oil, 1 Gallon
Produktkod. 30309758
Change view
Kvantitet:
1 gal.
Förpackningsstorlek:
1 GAL
Produktkod. Kvantitet unitSize
30309758 1 gal. 1 GAL
1 options
Produktkod. 30309758 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGSRES4P1GAL
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfur
CAS 7704-34-9
Analyt- eller komponentnamn Sulfur
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel S
För användning med (utrustning) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Synonym Sulfur, Schwefel, Agri-Sul, Alphagran S 80, Asulfa-Supra, Tiger 90 J
InChI formel InChI=1 S/S
Lösningstyp Single Solution
LEDER [S]
Element S
IUPAC-namn sulfur
Lösningsmedel eller matris Residual Oil
Industry Type Petrochemical Testing
Molekylvikt (g/mol) 32.065
Kvantitet 1 gal.
Formel vikt 31.972