Läs mer
Svavel - S @ 5000 μg/g i restolja, 500 ml
Produktkod. 30316531
Change view
Kvantitet:
500 ml
Produktkod. Kvantitet
30316531 500 ml
1 options
Produktkod. 30316531 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGSRES5000500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfur
CAS 7704-34-9
Analyt- eller komponentnamn Sulfur
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel S
För användning med (utrustning) AA, ICP ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
Synonym Sulfur, Schwefel, Agri-Sul, Alphagran S 80, Asulfa-Supra, Tiger 90 J
InChI formel InChI=1 S/S
Lösningstyp Single Solution
LEDER [S]
Element S
IUPAC-namn Svavel
Lösningsmedel eller matris Residual Oil
Industry Type Petrochemical Testing
Molekylvikt (g/mol) 32.065
Kvantitet 500 ml
Formel vikt 31.972