Läs mer
Svavelinställning för ASTM D4045: S @ 0, 0,1, 0,5, 1,0, 2,5, 5,0, 10 μg/g i isooktan
Produktkod. 30326475
Change view
Kvantitet:
Set (7)
Produktkod. Kvantitet
30326475 Set (7)
1 options
Produktkod. 30326475 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGSRCSET1A
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfur
CAS 7704-34-9
Analyt- eller komponentnamn Sulfur
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel S
Synonym Sulfur, Schwefel, Agri-Sul, Alphagran S 80, Asulfa-Supra, Tiger 90 J
InChI formel InChI=1 S/S
Lösningstyp Mixture
LEDER [S]
Element S
IUPAC-namn Svavel
Lösningsmedel eller matris Isooctane
Industry Type Petrochemical Testing
Molekylvikt (g/mol) 32.065
Kvantitet Set (7)
Formel vikt 31.972