Läs mer
Svavel Standard För ICP , 10 000μ g/ml i vatten, SPEX CertiPrep™
Produktkod. p-4427873 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Kvantitet:
125 mL
500 mL
Förpackning:
Trippelurlakad LDPE-flaska
Förpackningsstorlek:
125ml
500ml
Produktkod. 10243912
Brand: SPEX Certiprep PLS93Y
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
S10 000μ g/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Kemiska identifierare
CAS 7783-20-2, 7732-18-5
Molekylformel H8N2O4S
Molekylvikt (g/mol) 132.13
MDL-nummer MFCD00003391
InChI-nyckel BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6097028
ChEBI CHEBI:62946
LEDER N.N.OS(O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfur Standard
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
Teknik AA, ICP
För användning med (utrustning) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Typ Certified Reference Material
IUPAC-namn diazanium;sulfat
Lösningsmedel eller matris Water
Kvantitet 125 mL
Kvalitet Försäkran
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning