Läs mer
Svavelstandard i basolja 75, 1000 μg/g, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 15668325 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15668325 50 g 50g
1 options
Produktkod. 15668325 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer ORGS82Z
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1265.00 SEK
    1107.32 SEK / 50g
    Save 157.68 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
S1000 μg/g
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfur Oil Standard
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
CAS 7704-34-9, 64742-65-0
Analyscertifikat Med Certificate of Analysis.
CAS Min % 0.5, 99.5
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Upp till 68 element skannas med funna värden för ICP och ICP-MS-standarder. Det funna värdet av spårmetalliska föroreningar rapporteras på analyscertifikatet.
CAS Max % 0.5, 99.5
Molekylformel S
MDL-nummer MFCD00085316
För användning med (utrustning) AA, ICP ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
InChI-nyckel NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Typ Certifierat referensmaterial
LEDER [S]
IUPAC-namn svavel
Lösningsmedel eller matris Basolja 75
Industry Type Petrokemisk testning
Molekylvikt (g/mol) 32.06
PubChem CID 5362487
Kvantitet 50 g
ChEBI CHEBI:26833
Kvalitet Olja/Plasma
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Matrix Concentration Cat. No.
Base Oil 20 500μg/g ORG-S8-1AZ
Base Oil 20 1000μg/g ORG-S8-2Z
Base Oil 20 5000μg/g ORG-S8-4Z
Visa mer Visa mindre
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning