Läs mer
Svavel Standard För ICP , 1000 μg/ml i vatten, SPEX CertiPrep™
Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Click to view available options
Kvantitet:
30 mL
125 mL
500 mL
Förpackning:
Trippelurlakad LDPE-flaska
Packungsgröße:
125ml
500ml
Beschreibung
Beinhaltet
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
| Analyt | Koncentration |
|---|---|
| S | 1000 μg/ml |
Zertifizierungen
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-klagomål
Spezifikation
Spezifikation
| Kemiskt namn eller material | Sulfur Standard |
| Förpackning | Trippelurlakad LDPE-flaska |
| CAS Min % | 1.0, 99.0 |
| Anteckningar om koncentration eller sammansättning | Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis. |
| CAS Max % | 1.0, 99.0 |
| Teknik | AA, ICP |
| För användning med (utrustning) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation |
| Typ | Certified Reference Material |
| IUPAC-namn | svavelsyradiamin |
| Lösningsmedel eller matris | Water |
| Mehr anzeigen |
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur