Läs mer
Sulfur Standard for ASTM D5623: Multi-component standard containing 14 sulfur species @ 100 μg/g (as Sulfur) in Base Fuel
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Benzothiophene∣1-Butanethiol∣1-Propanethiol∣2-Propanethiol∣Bromothiophene∣Diethyl disulfide∣Diethylsulfide∣Dimethyl sulfide∣Diphenyl sulfide∣Ethanethiol∣Methanethiol∣tert.-Butanethiol∣Thiophene∣Thiophenol |
| CAS | 95-15-8, 109-79-5, 107-03-9, 75-33-2, 110-81-6, 352-93-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1-Benzothiophene∣1-Butanethiol∣1-Propanethiol∣2-Propanethiol∣Bromothiophene∣Diethyl disulfide∣Diethylsulfide∣Dimethyl sulfide∣Diphenyl sulfide∣Ethanethiol∣Methanethiol∣tert.-Butanethiol∣Thiophene∣Thiophenol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Lösningstyp | Single Solution |
| Lösningsmedel eller matris | Base Fuel |
| Industry Type | Petrochemical Testing |
| Kvantitet | 2 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Methanethiol 98.6 μg/g∣Ethanethiol 99.6 μg/g∣Dimethyl sulfide 99.9 μg/g∣1-Benzothiophene 100 μg/g∣1-Butanethiol 100 μg/g∣1-Propanethiol 100 μg/g∣tert.-Butanethiol 100 μg/g∣Thiophene 100 μg/g∣Thiophenol 100 μg/g∣2-Propanethiol 101 μg/g∣Bromothiophene 101 μg/g∣Diethyl disulfide 101 μg/g∣Diethylsulfide 101 μg/g∣Diphenyl sulfide 101 μg/g |