Läs mer
Svavelstandard: S @ 10 μg/g i B100 biodiesel, VHG™
Produktkod. 17988604
Change view
Kvantitet:
100 ml
Produktkod. Kvantitet
17988604 100 ml
1 options
Produktkod. 17988604 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGSB10010100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Svavelstandard: S @ 10 μg/g i B100 biodiesel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfur
CAS 7704-34-9
Metoder XRF
Analyt- eller komponentnamn Sulfur
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel S
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/S
LEDER [S]
IUPAC-namn Svavel
Lösningsmedel eller matris B100 Biodiesel
Molekylvikt (g/mol) 32.065
Kvantitet 100 ml
Formel vikt 31,972 g/mol