Läs mer
Svavelstandard: S @ 1000 μg/g i kolväteolja, VHG™
Beskrivning
Svavelstandard: S @ 1000 μg/g i kolväteolja
Specifikationer
Specifikationer
| Metoder | ICP/XRF/RDE |
| Analyt- eller komponentnamn | Sulfur |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | 75 cSt Mineral Oil |
| Kvantitet | 200 g |