missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Sulfur Standard: S @ 1000 μg/mL in H2O, VHG™

Produktkod. 16645224
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16645224 100 ml
17997264 500 ml
17927474 50 ml
17957104 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16645224 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGPSW100

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications

Sulfur Standard: S @ 1000 μg/mL in H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnamn Sulfur
Frakt skick Room Temperature
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Water
Kvantitet 100 ml
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.