Läs mer
Svavelstandard: S @ 1000 ug/g i 70% isooctan/30% toluen, VHG™
Produktkod. 30003121
Change view
Kvantitet:
100 ml
Produktkod. Kvantitet
30003121 100 ml
1 options
Produktkod. 30003121 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGSISO70TOL301000100
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Svavelstandard: S @ 1000 ug/g i 70% isooctan/30% toluen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfur
CAS 7704-34-9
Analyt- eller komponentnamn Sulfur
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel S
Koncentration 1000 μg/g
InChI formel InChI=1S/S
LEDER [S]
IUPAC-namn Svavel
Lösningsmedel eller matris Isooktan/Toluen
Molekylvikt (g/mol) 32.065
Kvantitet 100 ml
Formel vikt 31,972 g/mol