Läs mer
Sulfur Standard: S @ 2500 μg/g (0.2500 wt%) in 75 cSt Mineral Oil, VHG™
Beskrivning
Sulfur Standard: S @ 2500 μg/g (0.2500 wt%) in 75 cSt Mineral Oil
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sulfur |
| CAS | 7704-34-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Sulfur |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | S |
| Koncentration | 2500 μg/g |
| InChI formel | InChI=1S/S |
| LEDER | [S] |
| IUPAC-namn | sulfur |
| Lösningsmedel eller matris | 75 cSt Mineral Oil |
| Visa mer |