Läs mer
Svavelstandard: S @ 3000 μg/g (0,300 viktprocent) i fotogen
Produktkod. 30322695
Change view
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30322695 100 ml 100ml
1 options
Produktkod. 30322695 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGSKERO3000100
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfur
CAS 7704-34-9
Analyt- eller komponentnamn Sulfur
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel S
Koncentration 3000 μg/g
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
För användning med (utrustning) AA, ICP ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
Synonym Sulfur, Schwefel, Agri-Sul, Alphagran S 80, Asulfa-Supra, Tiger 90 J
InChI formel InChI=1 S/S
Lösningstyp Enda lösning
LEDER [S]
Element S
IUPAC-namn Svavel
Lösningsmedel eller matris Fotogen
Industry Type Industriell kvalitetskontroll
Molekylvikt (g/mol) 32.065
Kvantitet 100 ml
Formel vikt 31.972