Läs mer
Svavelstandard: S @ 400 μg/g (0,0400 viktprocent) i 75 cSt mineralolja, VHG™
Produktkod. 17962396
Change view
Kvantitet:
100 ml
Produktkod. Kvantitet
17962396 100 ml
1 options
Produktkod. 17962396 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGSMIN400100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Svavelstandard: S @ 400 μg/g (0,0400 vikt%) i 75 cSt mineralolja
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfur
CAS 7704-34-9
Metoder XRF
Analyt- eller komponentnamn Sulfur
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel S
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/S
LEDER [S]
IUPAC-namn Svavel
Lösningsmedel eller matris 75 cSt mineralolja
Molekylvikt (g/mol) 32.065
Kvantitet 100 ml
Formel vikt 31,972 g/mol