Läs mer
Svavelstandard: S @ 500 μg/g (0,0500 vikt%) i 75 cSt mineralolja, VHG™
Beskrivning
Svavelstandard: S @ 500 μg/g (0,0500 vikt%) i 75 cSt mineralolja
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sulfur |
| CAS | 7704-34-9 |
| Metoder | XRF |
| Analyt- eller komponentnamn | Sulfur |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/S |
| LEDER | [S] |
| IUPAC-namn | Svavel |
| Visa mer |