Läs mer
Svavelstandard: S @ 750 μg/g (0,0750 viktprocent) i fotogen, VHG™
Produktkod. 17923756
Change view
Kvantitet:
100 ml
Produktkod. Kvantitet
17923756 100 ml
1 options
Produktkod. 17923756 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGSKERO750100
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Svavelstandard: S @ 750 μg/g (0,0750 viktprocent) i fotogen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfur
CAS 7704-34-9
Metoder XRF
Analyt- eller komponentnamn Sulfur
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel S
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/S
LEDER [S]
IUPAC-namn Svavel
Lösningsmedel eller matris Kerosene
Molekylvikt (g/mol) 32.065
Kvantitet 100 ml
Formel vikt 31.972 g/mol