Läs mer
Sulfur Standard Standard Metal Solution 10,000ppm, for ICP, Solution Aqueous, Fisher Chemical
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Specifikationer
Specifikationer
| Förpackning | HDPE plastic bottle |
| Fysisk form | Liquid |
| MDL-nummer | 85316 |
| Kvantitet | 100 mL |