Läs mer
Sulfur, Technical, Flowers, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10469760 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
3 kg
Förpackningsstorlek:
3kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10469760 3 kg 3kg
1 options
Produktkod. 10469760 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/8920/63
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 7704-34-9
Molekylformel S
Molekylvikt (g/mol) 32.06
MDL-nummer MFCD00085316
InChI-nyckel NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym polymeric, lac, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot
PubChem CID 5362487
ChEBI CHEBI:26833
IUPAC-namn sulfur
LEDER [S]
Specifikationer
Kokpunkt 445°C
Smältpunkt 113°C
Färg Yellow
Fysisk form Solid
Kvantitet 3 kg
Formel vikt 32.06g/mol
Förpackning Plastic powder jar
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sulfur flowers
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.