Läs mer
Sulfur, Technical, Flowers, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. p-7073583 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
3 kg
Förpackningsstorlek:
3kg
Produktkod. 10469760
Brand: Fisher Chemical S/8920/63
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 7704-34-9
Molekylformel S
Molekylvikt (g/mol) 32.06
MDL-nummer MFCD00085316
InChI-nyckel NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym polymeric, lac, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot
PubChem CID 5362487
ChEBI CHEBI:26833
IUPAC-namn sulfur
LEDER [S]
Specifikationer
Kokpunkt 445°C
Smältpunkt 113°C
Färg Yellow
Fysisk form Solid
Kvantitet 3 kg
Formel vikt 32.06g/mol
Förpackning Plastic powder jar
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sulfur flowers
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.