Läs mer
Sulfur, Technical, Roll, Fisher Chemical
Produktkod. 10549580 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10549580 1 kg Plastic powder jar 1kg
1 options
Produktkod. 10549580 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/8970/60
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kokpunkt 445°C
Smältpunkt 113°C
CAS 7704-34-9
Färg Yellow
Fysisk form Solid
Kvantitet 1 kg
Molekylformel S
MDL-nummer MFCD00085316
Synonym polymeric, lac, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot
InChI-nyckel NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
LEDER [S]
IUPAC-namn sulfur
Molekylvikt (g/mol) 32.06
PubChem CID 5362487
ChEBI CHEBI:26833
Formel vikt 32.06g/mol
Förpackning Plastic powder jar