Läs mer
Sulfur trioxide-pyridine complex, 98%, active SO3 ca 48-50%
Produktkod. 11484863
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
10g
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11484863 250 g 250g
11423960 10 g 10g
11474863 50 g 50g
11464863 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11484863 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12202.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 26412-87-3 | C5H5NO3S | 159.16 g/mol
Svaveltrioxid-pyridinkomplex används för sulfatering av alkoholer, sulfonering, deoxygenering och andra reduktioner, oxidationer med dimetylsulfoxid. Det används också som en källa för svaveltrioxid, särskilt vid framställning av sulfatestrar. Vidare används den som en aktiverande elektrofil i en Parikh-Doering-oxidation. Utöver detta används det också vid beredning och antikoaguleringstest av sulfaterat silkesfibroin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
Svaveltrioxid-pyridinkomplex används för sulfatering av alkoholer, sulfonering, deoxygenering och andra reduktioner, oxidationer med dimetylsulfoxid. Det används också som en källa för svaveltrioxid, särskilt vid framställning av sulfatestrar. Vidare används den som en aktiverande elektrofil i en Parikh-Doering-oxidation. Utöver detta används det också vid beredning och antikoaguleringstest av sulfaterat silkesfibroin.
Löslighet Löslig i
polära organiska lösningsmedel.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 26412-87-3
Molekylformel C5H5NO3S
Molekylvikt (g/mol) 159.16
MDL-nummer MFCD00012437
InChI-nyckel UDYFLDICVHJSOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine sulfur trioxide, sulfur trioxide pyridine complex, pyridine; sulfur trioxide, pyridine sulfotrioxide, pyridine compound with sulfur trioxide 1:1, sulfur trioxide, compd. with pyridine, pyridine-sulfur trioxide complex, active sulfure trioxide, sulfur trioxide-pyridine, pyridine-sulfur trioxide
PubChem CID 168533
LEDER O=S(=O)=O.C1=CC=NC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfur trioxide-pyridine complex
Namnnotering Active SO3 ≈48 to 50%
Smältpunkt ∼155°C to 165°C
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 3704116
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Soluble in polar organic solvents.
IUPAC-namn pyridin; svaveltrioxid
Formel vikt 159.16
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sulphur trioxide-pyridine complex
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphur trioxide-pyridine complex
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.