Läs mer
Sulfur trioxide pyridine complex, technical, 48-50% active SO3
Produktkod. 10376730 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
25g
500g
Produktkod. 10376730
Brand: Thermo Scientific Acros 132871000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 26412-87-3 | C5H5NO3S | 159.16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lewis syra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 26412-87-3
Molekylformel C5H5NO3S
Molekylvikt (g/mol) 159.16
MDL-nummer MFCD00012437
InChI-nyckel UDYFLDICVHJSOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine sulfur trioxide, sulfur trioxide pyridine complex, pyridine; sulfur trioxide, pyridine sulfotrioxide, pyridine compound with sulfur trioxide 1:1, sulfur trioxide, compd. with pyridine, pyridine-sulfur trioxide complex, active sulfure trioxide, sulfur trioxide-pyridine, pyridine-sulfur trioxide
PubChem CID 168533
LEDER O=S(=O)=O.C1=CC=NC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfur trioxide pyridine complex
Namnnotering 48.8 to 50.3% active SO3
Smältpunkt 155.0°C
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Plastflaska
Linjär formel SO3·C5H5N
Kvantitet 100 g
Beilstein 20,19
Fieser 01,1127; 02,393; 03,275; 04,473; 08,391
Löslighetsinformation Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in conc. h2so4,hcl and hclo4,soluble in dmf
IUPAC-namn pyridin; sulfonylidenoxidan
Formel vikt 159.16
Procent renhet 48-50% active SO3
Kvalitet Teknisk
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sulfur trioxide pyridine complex, 48-50% active SO3
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.