Läs mer
Svaveltrioxidtrietylaminkomplex, TRC
Produktkod. 30417468
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30417468 10 g
1 options
Produktkod. 30417468 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS78945510G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfur Trioxide Triethylamine Complex
CAS 761-01-3
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C6H15NO3S
Kvantitet 10 g
Synonym Triethylamine compounded with SO3, Triethylamine compounded with sulfur trioxide, N,N-Diethyl-ethanamine compounded with sulfur trioxide, Sulfur Trioxide compounded with triethylamine, NSC 68185, NSC 8168, Sulfur trioxide-triethylamine compound, Sulfur trioxide-triethylamine complex, Triethylamine-sulfur trioxide compound, Triethylamine-sulfur trioxide complex
InChI formel InChI=1S/C6H15N.O3S/c1-4-7(5-2)6-3;1-4(2)3/h4-6H2,1-3H3;
LEDER CCN(CC)CC.O=S(=O)=O
IUPAC-namn N,N-dietylethanamin; Svaveltrioxid
Molekylvikt (g/mol) 181.25
Formel vikt 181.0773