Läs mer
Sulfur trioxide-trimethylamine complex, 95%
Produktkod. 11379983
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11379983 100 g 100g
11369983 25 g 25g
11389983 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11379983 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L00302.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3162-58-1 | C3H9NO3S | 139.17 g/mol
Svaveltrioxid-trimetylaminkomplex fungerar som ett reagens för sulfonerings- och sulfameringsreaktioner. Det används som en reaktant för syntes av sulfatkonjugerade resveratrolmetaboliter och kitooligosackarider. Det används tillsammans med dodecyltioglykopyranosid, som fungerar som ett ytaktivt ämne för enantiomer separation. Vidare fungerar den som en nukleofil som används för framställning av alfa-tosyloxiketoner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Svaveltrioxid-trimetylaminkomplex fungerar som ett reagens för sulfonerings- och sulfameringsreaktioner. Det används som en reaktant för syntes av sulfatkonjugerade resveratrolmetaboliter och kitooligosackarider. Det används tillsammans med dodecyltioglykopyranosid, som fungerar som ett ytaktivt ämne för enantiomer separation. Vidare fungerar den som en nukleofil som används för framställning av alfa-tosyloxiketoner.
Löslighet
Löslig i varmt vatten och etanol. Något löslig i dimetylsulfoxid och metanol. Olösligt i vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3162-58-1
Molekylformel C3H9NO3S
Molekylvikt (g/mol) 139.17
MDL-nummer MFCD00012421
InChI-nyckel DXASQZJWWGZNSF-UHFFFAOYSA-N
Synonym sulfur trioxide trimethylamine complex, sulfur trioxide trimethylamine, sulfur trioxide-trimethylamine complex, sulphur trioxide trimethylamine 1:1, sulfur trioxide-trimethylamine, trimethylamine sulfur trioxide, sulfur trioxide; trimethylamine, 1n1&1&&so3 complex, trimethylamine, compd. with sulfur trioxide 1:1, trimethylamine, compound with sulphur trioxide
PubChem CID 222852
IUPAC-namn N,N-dimetylmetanamin; svaveltrioxid
LEDER CN(C)C.O=S(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfur trioxide-trimethylamine complex
Smältpunkt ∽235°C (decomposition)
Linjär formel (CH3)3N:SO3
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 3681759
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Soluble in hot water and ethanol. Slightly soluble in dimethyl sulfoxide and methanol. Insoluble in water.
Formel vikt 139.17
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.