Läs mer
Sulfur trioxide-trimethylamine complex, 95%
Beskrivning
Svaveltrioxid-trimetylaminkomplex fungerar som ett reagens för sulfonerings- och sulfameringsreaktioner. Det används som en reaktant för syntes av sulfatkonjugerade resveratrolmetaboliter och kitooligosackarider. Det används tillsammans med dodecyltioglykopyranosid, som fungerar som ett ytaktivt ämne för enantiomer separation. Vidare fungerar den som en nukleofil som används för framställning av alfa-tosyloxiketoner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Svaveltrioxid-trimetylaminkomplex fungerar som ett reagens för sulfonerings- och sulfameringsreaktioner. Det används som en reaktant för syntes av sulfatkonjugerade resveratrolmetaboliter och kitooligosackarider. Det används tillsammans med dodecyltioglykopyranosid, som fungerar som ett ytaktivt ämne för enantiomer separation. Vidare fungerar den som en nukleofil som används för framställning av alfa-tosyloxiketoner.
Löslighet
Löslig i varmt vatten och etanol. Något löslig i dimetylsulfoxid och metanol. Olösligt i vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sulfur trioxide-trimethylamine complex |
| Smältpunkt | ∽235°C (decomposition) |
| Linjär formel | (CH3)3N:SO3 |
| Kvantitet | 500 g |
| UN-nummer | UN3261 |
| Beilstein | 3681759 |
| Känslighet | Moisture sensitive |
| Löslighetsinformation | Soluble in hot water and ethanol. Slightly soluble in dimethyl sulfoxide and methanol. Insoluble in water. |
| Formel vikt | 139.17 |
| Procent renhet | 95% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.