Läs mer
Svavelsyra, 0,005 M, Chem-Lab
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sulfuric acid |
| Koncentration | 0.491g H2SO4 / 1L H2O |
| Densitet | 1.00g/mL |
| Förpackning | PE |
| Normalitet | 0.01N (±0.00002 at 20°C) |
| Kvantitet | 25 L |
| Formel vikt | 98.08g/mol |