Läs mer
Svavelsyra, 0,005 M, Chem Lab™
Produktkod. 10274002
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. 10274002
Brand: Chem-Lab CL05.2609.1000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Utseende Färglös
pH <2
Sammansättning Sulfuric acid 0.005 mol/L
Koncentration 0.491g H2SO4/l H2O = 0.01 N (±0.00002/20°C)
Densitet 1g/mL
Odör Luktfri
Kvantitet 1 L
Fysisk form Vätska
Löslighetsinformation Soluble in Water