Läs mer
Svavelsyra, 0,01 M, Reagecon™
Produktkod. 11593022 Handla allt Reagecon Produkter
Kvantitet:
5 L
Förpackning:
5L
Förpackningsstorlek:
5 L
Produktkod. 11593022
Brand: Reagecon SU20015
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Koncentration 0.01M
Förpackning 5L
Normalitet 0.2N
Kvantitet 5 L
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Analytical Volumetric Solution Sulphuric Acid 0.01M (0.02N)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: sulphuric acid