Läs mer
Svavelsyra, 0,01 M, Chem Lab™
Produktkod. p-8014417
Kvantitet:
1 L
5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
5 L
Produktkod. 10254052
Brand: Chem-Lab CL05.2610.1000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Utseende Färglös
pH <2
Sammansättning Sulfuric acid 0.01mol/L
Koncentration 0.981g H2SO4/l H2O = 0.02 N (±0.00004/20°C)
Densitet 1g/mL
Odör Luktfri
Kvantitet 1 L
Fysisk form Vätska
Löslighetsinformation Soluble in Water