Läs mer
Sulfuric Acid, 0.025M, Chem Lab™
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Utseende | Färglös |
| pH | <2 |
| Sammansättning | Sulfuric acid 0.025 mol/L |
| Koncentration | 2.453g H2SO4/l H2O = 0.05 N (±0.0004/20°C) |
| Densitet | 1g/mL |
| Odör | Luktfri |
| Kvantitet | 1 L |
| Fysisk form | Vätska |
| Löslighetsinformation | Soluble in Water |