missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Svavelsyra, 0,02M, Chem-Lab

Produktkod. 11923323
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 L
Förpackning:
PE
Förpackningsstorlek:
25 L
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11923323

Brand: Chem-Lab CL05.2652.9025

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

För laboratoriebruk, titrering& TMAR TA-TAC bestämning

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Sulfuric acid
CAS 7664-93-9
Koncentration 1.962g H2SO4 / 1L H2O
Densitet 1.00g/mL
Förpackning PE
Normalitet 0.04N (±0.00008 at 20°C)
Kvantitet 25 L
Molekylformel H2O4S
MDL-nummer MFCD00064589
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
InChI-nyckel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
LEDER OS(O)(=O)=O
IUPAC-namn svavelsyra
Molekylvikt (g/mol) 98.07
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Formel vikt 98.08g/mol
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.